2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 400 EUR
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22577294
CAS nummer: 1427461-10-6