2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300537-1G PC300537-5G PC300537-10G
APOSPC300537-1GEA 187 EUR
APOSPC300537-1G APOSPC300537-5G APOSPC300537-10G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₉H₄BrClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12861968
CAS nummer: 1183812-46-5