3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300538-1G PC300538-5G
APOSPC300538-1GEA 93.5 EUR
APOSPC300538-1G APOSPC300538-5G
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₂H₇ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00244669
CAS nummer: 95711-04-9