4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300539-1G PC300539-5G
APOSPC300539-1GEA 194 EUR
APOSPC300539-1G APOSPC300539-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Formule: C₁₃H₉ClF₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00245989
CAS nummer: 1022610-19-0