3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300541-1G PC300541-5G PC300541-10G
APOSPC300541-1GEA 148 EUR
APOSPC300541-1G APOSPC300541-5G APOSPC300541-10G
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₉H₅ClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215317
CAS nummer: 318469-19-1