Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300551-1G PC300551-250MG
APOSPC300551-1GEA 292 EUR
APOSPC300551-1G APOSPC300551-250MG
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉BrF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11615815
CAS nummer: 1227955-21-6