2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzodiazine, 6-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
PC300554-1G PC300554-250MG
APOSPC300554-1GEA 222 EUR
APOSPC300554-1G APOSPC300554-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Formule: C₉H₆F₃N₃
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00835296
CAS nummer: 190273-94-0