5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300556-1G PC300556-5G
APOSPC300556-1GEA 234 EUR
APOSPC300556-1G APOSPC300556-5G
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176792
CAS nummer: 87150-14-9