3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300557-1G PC300557-5G PC300557-250MG
APOSPC300557-1GEA 51.2 EUR
APOSPC300557-1G APOSPC300557-5G APOSPC300557-250MG
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02571869
CAS nummer: 180263-44-9