3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 146 EUR
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07021357
CAS nummer: 900019-65-0