2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300564-1G PC300564-250MG
APOSPC300564-1GEA 187 EUR
APOSPC300564-1G APOSPC300564-250MG
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₉F₃N₂
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11118753
CAS nummer: 89810-00-4