1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300566-1G PC300566-5G
APOSPC300566-1GEA 176 EUR
APOSPC300566-1G APOSPC300566-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₆H₁₄ClF₃N₄O₂
MW: 386.756 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793110
CAS nummer: 478262-11-2