7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300572-1G PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA 275 EUR
APOSPC300572-1G APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₈H₈FN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16631265
CAS nummer: 1279842-87-3