2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300574-25G PC300574-5G
APOSPC300574-25GEA 99.3 EUR
APOSPC300574-25G APOSPC300574-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263985
CAS nummer: 261723-33-5