Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300576-1G PC300576-250MG
APOSPC300576-1GEA 337 EUR
APOSPC300576-1G APOSPC300576-250MG
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168280
CAS nummer: 1355171-40-2