3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300579-1G PC300579-5G
APOSPC300579-1GEA 22 EUR
APOSPC300579-1G APOSPC300579-5G
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168286
CAS nummer: 1379366-69-4