3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 629 EUR
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅ClF₃NS
MW: 227.635 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168287
CAS nummer: 1378308-91-8