5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300591-1G PC300591-250MG
APOSPC300591-1GEA 409 EUR
APOSPC300591-1G APOSPC300591-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032266
CAS nummer: 1171927-43-7