(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300594-1G PC300594-5G
APOSPC300594-1GEA 150 EUR
APOSPC300594-1G APOSPC300594-5G
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303.664 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756229
CAS nummer: 1160430-73-8