3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC300602-1G PC300602-250MG
APOSPC300602-1GEA 0 EUR
APOSPC300602-1G APOSPC300602-250MG
3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₇BrF₃N
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923135
CAS nummer: 917396-30-6
UN: 3261
ADR: 8,III