2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300604-1G PC300604-5G
APOSPC300604-1GEA 187 EUR
APOSPC300604-1G APOSPC300604-5G
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04108480
CAS nummer: 82097-82-3