[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300612-1G PC300612-5G
APOSPC300612-1GEA 249 EUR
APOSPC300612-1G APOSPC300612-5G
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11190395
CAS nummer: 1038966-53-8