Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300619-1G PC300619-5G
APOSPC300619-1GEA 249 EUR
APOSPC300619-1G APOSPC300619-5G
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230.234 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662461
CAS nummer: 80254-85-9