1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300626-1G PC300626-500MG PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA 316 EUR
APOSPC300626-1G APOSPC300626-500MG APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₃
MW: 231.218 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114707
CAS nummer: 118708-88-6