8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300630-1G PC300630-250MG
APOSPC300630-1GEA 240 EUR
APOSPC300630-1G APOSPC300630-250MG
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16631270
CAS nummer: 503147-99-7