4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300632-1G PC300632-10G PC300632-5G
APOSPC300632-1GEA 249 EUR
APOSPC300632-1G APOSPC300632-10G APOSPC300632-5G
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Formule: C₁₄H₇F₃N₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035942
CAS nummer: 1227954-96-2