3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300634-1G PC300634-10G PC300634-5G
APOSPC300634-1GEA 221 EUR
APOSPC300634-1G APOSPC300634-10G APOSPC300634-5G
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₇F₃N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664937
CAS nummer: 874802-36-5