N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300637-1G PC300637-5G PC300637-10G
APOSPC300637-1GEA 150 EUR
APOSPC300637-1G APOSPC300637-5G APOSPC300637-10G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Formule: C₈H₆BrF₃N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109537
CAS nummer: 1227955-26-1