2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300638-1G PC300638-5G
APOSPC300638-1GEA 103 EUR
APOSPC300638-1G APOSPC300638-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₈H₅F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756232
CAS nummer: 1227955-10-3