tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300641-1G PC300641-10G PC300641-5G
APOSPC300641-1GEA 290 EUR
APOSPC300641-1G APOSPC300641-10G APOSPC300641-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
MW: 403.286 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11615818
CAS nummer: 1227955-27-2