1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300645-1G PC300645-10G PC300645-5G
APOSPC300645-1GEA 194 EUR
APOSPC300645-1G APOSPC300645-10G APOSPC300645-5G
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115019
CAS nummer: 874782-04-4