1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300646-1G PC300646-10G PC300646-5G
APOSPC300646-1GEA 194 EUR
APOSPC300646-1G APOSPC300646-10G APOSPC300646-5G
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846259
CAS nummer: 1227954-39-3