1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300647-1G PC300647-10G PC300647-5G
APOSPC300647-1GEA 194 EUR
APOSPC300647-1G APOSPC300647-10G APOSPC300647-5G
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846260
CAS nummer: 1227954-94-0