2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300651-1G PC300651-10G PC300651-5G
APOSPC300651-1GEA 199 EUR
APOSPC300651-1G APOSPC300651-10G APOSPC300651-5G
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formule: C₁₃H₁₈ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01453128
CAS nummer: 416894-47-8