4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 298 EUR
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₈BrFN₂
MW: 255.086 g/mol
Kookpunt: 116 °C (2 mm Hg)
Smeltpunt: 28…30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06167002
CAS nummer: 251925-14-1