4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300662-1G PC300662-10G PC300662-5G
APOSPC300662-1GEA 146 EUR
APOSPC300662-1G APOSPC300662-10G APOSPC300662-5G
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09736811
CAS nummer: 954260-57-2