N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300669-1G
PC300669-5G
APOSPC300669-1GEA
234
EUR
APOSPC300669-1G
APOSPC300669-5G
N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule:
C₉H₉F₃N₂O MW: 218.176 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11826496 CAS nummer: 1090043-67-6 |