1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300671-1G PC300671-10G PC300671-5G
APOSPC300671-1GEA 199 EUR
APOSPC300671-1G APOSPC300671-10G APOSPC300671-5G
1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
Formule: C₁₀H₈F₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23159171
CAS nummer: 779352-01-1