2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300673-1G PC300673-5G
APOSPC300673-1GEA 361 EUR
APOSPC300673-1G APOSPC300673-5G
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188015
CAS nummer: 873450-23-8