Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300677-1G PC300677-5G
APOSPC300677-1GEA 298 EUR
APOSPC300677-1G APOSPC300677-5G
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₃F₃N₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16556315
CAS nummer: 1427460-39-6