Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300678-1G PC300678-5G PC300678-10G
APOSPC300678-1GEA 162 EUR
APOSPC300678-1G APOSPC300678-5G APOSPC300678-10G
Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Formule: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14583151
CAS nummer: 1259324-17-8