1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300679-1G PC300679-5G PC300679-10G
APOSPC300679-1GEA 162 EUR
APOSPC300679-1G APOSPC300679-5G APOSPC300679-10G
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₄H₁₅F₃N₂O
MW: 284.277 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02186476
CAS nummer: 478047-04-0