N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300685-1G PC300685-5G PC300685-10G
APOSPC300685-1GEA 175 EUR
APOSPC300685-1G APOSPC300685-5G APOSPC300685-10G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Formule: C₁₀H₁₀BrF₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074544
CAS nummer: 1427460-44-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable