N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300686-1G PC300686-5G PC300686-10G
APOSPC300686-1GEA 199 EUR
APOSPC300686-1G APOSPC300686-5G APOSPC300686-10G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₁₀H₈BrF₃N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074545
CAS nummer: 1427460-45-4