5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300688-1G PC300688-5G PC300688-10G
APOSPC300688-1GEA 199 EUR
APOSPC300688-1G APOSPC300688-5G APOSPC300688-10G
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₁₂H₇FN₂OS
Smeltpunt: 190…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00297812
CAS nummer: 35978-37-1