2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Cyano-3,5-difluorophenyl)morpholine
PC300690-1G PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA 549 EUR
APOSPC300690-1G APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442761
CAS nummer: 840481-30-3