Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 292 EUR
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₅F₃O₂
Kookpunt: 130…135 °C (100 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203702
CAS nummer: 20372-66-1