2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300697-1G PC300697-5G PC300697-10G
APOSPC300697-1GEA 125 EUR
APOSPC300697-1G APOSPC300697-5G APOSPC300697-10G
2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441491
CAS nummer: 1427460-77-2