Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC300718-1G
PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA
97.9
EUR
APOSPC300718-1G
APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formule:
C₉H₈ClFO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06205125 CAS nummer: 773139-56-3 |