3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300722-1G PC300722-10G PC300722-5G
APOSPC300722-1GEA 339 EUR
APOSPC300722-1G APOSPC300722-10G APOSPC300722-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545992
CAS nummer: 1227954-71-3